1-Chlor-4-ethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
683744-5G
SIAL683744-5GEA 122 EUR InStock
SIAL683744-5G
1-Chlor-4-ethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
MDL Number: MFCD00040855
CAS-Nummer: 622-98-0
EINECS: 210-763-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge