o-Xylylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
690015-1G
SIAL690015-1GEA 423 EUR InStock
SIAL690015-1G
o-Xylylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Xylylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
MDL Number: MFCD06212556
CAS-Nummer: 17300-02-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge