(2-Methoxyethyl)acetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691062-25KG
SIAL691062-25KGEA 0 EUR InStock
SIAL691062-25KG
(2-Methoxyethyl)acetoacetat, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethyl)acetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00009648
CAS-Nummer: 22502-03-0
EINECS: 245-043-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge