(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
69171-25G-F
SIAL69171-25G-FEA 35.8 EUR InStock
SIAL69171-25G-F
(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00049328
CAS-Nummer: 6212-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge