2-Nitrophenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
691992-5G
SIAL691992-5GEA 86.7 EUR InStock
SIAL691992-5G
2-Nitrophenethylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenethylbromid
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06 g/mol
MDL Number: MFCD06800159
CAS-Nummer: 16793-89-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge