Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II,III)oxid-Lösung 5 mg/ml in Toluol, Nanopartikel 9 - 11 nm, magnetisch, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

700312-5ML
SIAL700312-5MLEA 356 EUR InStock
SIAL700312-5ML
Eisen(II,III)oxid-Lösung 5 mg/ml in Toluol, Nanopartikel 9 - 11 nm, magnetisch, Sigma-Aldrich®
Eisen(II,III)oxid
It contains <1.0% oleic acid stabilizing ligands.


Formel: Fe₃O₄
Flash-Pt: 7 °C
MDL Number: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Dark Brown to Black
Appearance (Form) Liquid
ICP Major Analysis, Confirms Iron Component Confirmed
Miscellaneous Assay Concentration:5 mg/ml in toluene
Magnetisation ≥45 emu/g, at ambient temperature under 4500 Oe
Particle Size 10 nm +/-1 nm (TEM)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge