Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70240-1KG
SIAL70240-1KGEA 123 EUR InStock
SIAL70240-1KG
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumnaphthalin-1,5-disulfonat
Formel: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MDL Number: MFCD00064178
CAS-Nummer: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge