5-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
703982-5G
SIAL703982-5GEA 96.7 EUR InStock
SIAL703982-5G
5-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122.1 g/mol
MDL Number: MFCD08741371
CAS-Nummer: 327056-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge