Trifluormethansulfonsäureanhydrid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704083-100ML 704083-25ML
SIAL704083-100MLEA 262 EUR InStock
SIAL704083-100ML SIAL704083-25ML
Trifluormethansulfonsäureanhydrid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge