Kaliumethyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
715212-1G
SIAL715212-1GEA 139 EUR InStock
SIAL715212-1G
Kaliumethyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Potassium ethyltrifluoroborate
Formel: C₂H₅BF₃K
MDL Number: MFCD04112713
CAS-Nummer: 44248-07-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge