3-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
716553-1G
SIAL716553-1GEA 34.3 EUR InStock
SIAL716553-1G
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
MDL Number: MFCD00126680
CAS-Nummer: 930-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge