Sodium bitartrate monohydrate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
71679-250G
SIAL71679-250GEA 104 EUR InStock
SIAL71679-250G
Sodium bitartrate monohydrate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Sodium bitartrate monohydrate
Formel: C₄H₅NaO₆·H₂O
MDL Number: MFCD00150038
CAS-Nummer: 6131-98-2
EINECS: 208-400-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥99.0% (T)
chloride (Cl⁻) ≤50 mg/kg
sulphate (SO₄)²⁻ ≤50 mg/kg
Al ≤5 mg/kg
As ≤0.1 mg/kg
Ba ≤5 mg/kg
Bi ≤5 mg/kg
Ca ≤50 mg/kg
Cd ≤5 mg/kg
Co ≤5 mg/kg
Cr ≤5 mg/kg
Cu ≤5 mg/kg
Fe ≤5 mg/kg
K ≤50 mg/kg
Li ≤5 mg/kg
MG ≤5 mg/kg
Mn ≤5 mg/kg
Mo ≤5 mg/kg
Ni ≤5 mg/kg
PB ≤5 mg/kg
Sr ≤5 mg/kg
Zn ≤5 mg/kg
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge