Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


71720-25G 71720-5G
SIAL71720-25GEA 353 EUR InStock
SIAL71720-25G SIAL71720-5G
DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat


Formel: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge