Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriummetasilicat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

71746-1KG 71746-250G
SIAL71746-1KGEA 50.9 EUR InStock
SIAL71746-1KG SIAL71746-250G
di-Natriummetasilicat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat Pentahydrat


Formel: Na₂SiO₃·5H₂O
Melting Pt: 72,2 °C
Dichte: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149176
CAS-Nummer: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge