3-Brom-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
717525-1G
SIAL717525-1GEA 35 EUR InStock
SIAL717525-1G
3-Brom-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD00159926
CAS-Nummer: 40598-94-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge