(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
717746-500MG
SIAL717746-500MGEA 1000 EUR InStock
SIAL717746-500MG
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, Sigma-Aldrich®
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
Formel: C₄₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD09027270
CAS-Nummer: 361342-50-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge