2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
718920-1G
SIAL718920-1GEA 540 EUR InStock
SIAL718920-1G
2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₄BClN₂O₂
MW: 264.52 g/mol
MDL Number: MFCD09037479
CAS-Nummer: 878194-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge