Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

72069-100G 72069-25G
SIAL72069-100GEA 182 EUR InStock
SIAL72069-100G SIAL72069-25G
Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumwolframat Dihydrat


Formel: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Melting Pt: 100
Dichte: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge