Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
725544-10G
SIAL725544-10GEA 1270 EUR InStock
SIAL725544-10G
Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
Formel: C₁₂H₃₂HfN₄
MDL Number: MFCD03427130
CAS-Nummer: 352535-01-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge