2-(Trifluormethyl)pyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
730025-1G
SIAL730025-1GEA 83.1 EUR InStock
SIAL730025-1G
2-(Trifluormethyl)pyrazin, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
MDL Number: MFCD06797734
CAS-Nummer: 61655-67-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge