DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74782-100G 74782-10G
SIAL74782-100GEA 415 EUR InStock
SIAL74782-100G SIAL74782-10G
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL Number: MFCD00283430
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge