Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylmethylcarbonat 98% (durch GC)

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

752002-100ML 752002-10ML 752002-50ML
SIAL752002-100MLEA 348 EUR InStock
SIAL752002-100ML SIAL752002-10ML SIAL752002-50ML
Ethylmethylcarbonat 98% (durch GC)
Ethylmethylcarbonat


Formel: C₄H₈O₃
Dichte: 1,006 g/ml (25 °C)
Flash-Pt: 23 °C
MDL Number: MFCD00191398
CAS-Nummer: 623-53-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥97.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge