Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Egg yolk tellurite emulsion for microbiology, Millipore®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


75208-5VL
SIAL75208-5VLEA 309 EUR InStock
SIAL75208-5VL
Egg yolk tellurite emulsion for microbiology, Millipore®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Sterile stabilized tellurite emulsion of egg yolk recommended for the identification of Staphylococcus species.

Composition (100 ml per vial):
Egg Yolk 30 ml, Sterile Saline 64 ml, Sterile 3.5% Potassium tellurite Solution 6 ml; Store at 4°C

Directions:
The bottles are to be well shaken to suspend any sediment. Heat the refridgerated Egg Yolk Tellurite Emulsion in a water bath to 45 to 50°C and aseptically add 50 ml in 950 ml of sterile, molten Baird Parker Agar (11705). Mix well and pour into sterile petri plates.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge