(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
779342-100ML
SIAL779342-100MLEA 38.1 EUR InStock
SIAL779342-100ML
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
MDL Number: MFCD00005137
CAS-Nummer: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge