Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Piperazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

80621-100G 80621-25G 80621-500G
SIAL80621-100GEA 208 EUR InStock
SIAL80621-100G SIAL80621-25G SIAL80621-500G
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin


Formel: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 146
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge