CAS Number: 108-32-7 Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 g/mol Dampfdruck 0.13 mmHg ( 20 C) 0.98 mmHg ( 50 C) Qualittsniveau 100 Assay =99% Form liquid Selbstzndungstemp. 851 F Expl.-Gr. 14.3 % Brechungsindex n20/D 1.421 (lit.) pH-Wert 7 (20 1 * 500 g
Lieferant: SIGMAALDRICH
CAS Number: 108-32-7 Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 g/mol Dampfdruck 0.13 mmHg ( 20 C) 0.98 mmHg ( 50 C) Qualittsniveau 100 Assay =99% Form liquid Selbstzndungstemp. 851 F Expl.-Gr. 14.3 % Brechungsindex n20/D 1.421 (lit.) pH-Wert 7 (20 1 * 500 g
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
CAS Number: 108-32-7 Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 g/mol Dampfdruck 0.13 mmHg ( 20 °C) 0.98 mmHg ( 50 °C) Qualitätsniveau 100 Assay =99% Form liquid Selbstzündungstemp. 851 °F Expl.-Gr. 14.3 % Brechungsindex n20/D 1.421 (lit.) pH-Wert 7 (20 1 * 500 g SIAL809969-500G 1 * 500 g
Hersteller-Artikelnummer:: 809969-500G
Lokale Artikelnummer:: SIAL809969-500G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder