Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Rhamnose Monohydrat, Millipore®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

83650-10G 83650-250G 83650-50G
SIAL83650-10GEA 78.6 EUR InStock
SIAL83650-10G SIAL83650-250G SIAL83650-50G
L(+)-Rhamnose Monohydrat, Millipore®
L(+)-Rhamnose Monohydrat


Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Melting Pt: 85…95 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge