Salicylaldoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
84172-100G
SIAL84172-100GEA 166 EUR InStock
SIAL84172-100G
Salicylaldoxim, Sigma-Aldrich®
Salicylaldoxim
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
MDL Number: MFCD00002120
CAS-Nummer: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge