Autosampler-Fläschchen, Supelco®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
854165 SU860033
SIAL854165EA 21.7 EUR InStock
SIAL854165 SIALSU860033
Autosampler-Fläschchen, Supelco®
Vials
Diese Autosampler-Fläschchen mit 9 mm-Kurzgewinde sind so konzipiert, dass sie mit den meisten Autosamplern kompatibel sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge