Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

86870-100G 86870-25G 86870-500G
SIAL86870-100GEA 239 EUR InStock
SIAL86870-100G SIAL86870-25G SIAL86870-500G
Tetrabutylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumchlorid


Formel: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277.92 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110
MDL Number: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge