Tetradecyltrimethylammoniumchlorid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
87212-5G
SIAL87212-5GEA 64.4 EUR InStock
SIAL87212-5G
Tetradecyltrimethylammoniumchlorid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammoniumchlorid
Formel: C₁₇H₃₈ClN
MDL Number: MFCD00059968
CAS-Nummer: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge