Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate -Lösung (27 - 31% H₂SO₄ basis), Millipore®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
89532-1L
SIAL89532-1LEA 123 EUR InStock
SIAL89532-1L
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate -Lösung (27 - 31% H₂SO₄ basis), Millipore®
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
For the detection of H₂O₂ and ether peroxides.
Formel: TiOSO₄·xH₂SO₄·yH₂O
MDL Number: MFCD00150565
CAS-Nummer: 123334-00-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density 1,32 g/ml at 20 °C
Assay 27 - 31% H₂SO₄ basis ~5% Ti basis
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge