(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
89714-5G
SIAL89714-5GEA 186 EUR InStock
SIAL89714-5G
(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat
Formel: C₁₇H₂₆O₂S
MDL Number: MFCD00064472
CAS-Nummer: 91796-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge