Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

91741-10ML 91741-250ML 91741-50ML
SIAL91741-10MLEA 65.3 EUR InStock
SIAL91741-10ML SIAL91741-250ML SIAL91741-50ML
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat


Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge