D(+)-α-Acetobromglucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A1750-100G A1750-10G A1750-25G A1750-50G
SIALA1750-100GEA 687 EUR InStock
SIALA1750-100G SIALA1750-10G SIALA1750-25G SIALA1750-50G
D(+)-α-Acetobromglucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-α-Acetobromglucose
Formel: C₁₄H₁₉BrO₉
MDL Number: MFCD00063254
CAS-Nummer: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge