Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A29585-100G A29585-1KG A29585-3KG A29585-500G A29585-5G
SIALA29585-100GEA 53.6 EUR InStock
SIALA29585-100G SIALA29585-1KG SIALA29585-3KG SIALA29585-500G SIALA29585-5G
Allylbromid, Sigma-Aldrich®
Allylbromid


Formel: C₃H₅Br
MW: 120.98 g/mol
Siedepunkt: 70
Melting Pt: –119 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –1 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge