9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A38401-25G A38401-5G
SIALA38401-25GEA 91 EUR InStock
SIALA38401-25G SIALA38401-5G
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00150071
CAS-Nummer: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge