Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A45009-5G
SIALA45009-5GEA 29.4 EUR InStock
SIALA45009-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₉N₃O₂
MDL Number: MFCD00005238
CAS-Nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge