6-Amino-1,3-dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A52153-100G
SIALA52153-100GEA 106 EUR InStock
SIALA52153-100G
6-Amino-1,3-dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1,3-dimethyluracil
Formel: C₆H₉N₃O₂
MDL Number: MFCD00006552
CAS-Nummer: 6642-31-5
EINECS: 229-662-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge