Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A71301-100G A71301-500G A71301-5G
SIALA71301-100GEA 35.3 EUR InStock
SIALA71301-100G SIALA71301-500G SIALA71301-5G
2-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenol


Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >175 °C
MDL Number: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge