Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A8524-50G A8524-5G
SIALA8524-50GEA 70.1 EUR InStock
SIALA8524-50G SIALA8524-5G
Anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Anilin Hydrochlorid


Formel: C₆H₈ClN
MW: 129.59 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 198
Dichte: 1.2215 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 193
MDL Number: MFCD00012958
CAS-Nummer: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00616
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge