1-Amino-3,3-diethoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A8597-25G
SIALA8597-25GEA 227 EUR InStock
SIALA8597-25G
1-Amino-3,3-diethoxypropan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Formel: C₇H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD00142581
CAS-Nummer: 41365-75-7
UN: 2735
ADR: 8,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge