4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B23077-5G
SIALB23077-5GEA 78.9 EUR InStock
SIALB23077-5G
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00002360
CAS-Nummer: 2491-32-9
EINECS: 219-654-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge