Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B38503-100G B38503-250G B38503-25G
SIALB38503-100GEA 60.1 EUR InStock
SIALB38503-100G SIALB38503-250G SIALB38503-25G
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid


Formel: C₄H₁₀Cl₃N
MDL Number: MFCD00012515
CAS-Nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge