Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-4-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B60428-100G B60428-1KG B60428-500G
SIALB60428-100GEA 33.4 EUR InStock
SIALB60428-100G SIALB60428-1KG SIALB60428-500G
1-Brom-4-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-chlorbenzol


Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Siedepunkt: 196
Melting Pt: 66…68 °C
Dichte: 1.576 g/cm³ (71 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge