Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B6149-100MG B6149-1G B6149-25MG B6149-500MG B6149-50MG B6149-5G
SIALB6149-100MGEA 123 EUR InStock
SIALB6149-100MG SIALB6149-1G SIALB6149-25MG SIALB6149-500MG SIALB6149-50MG SIALB6149-5G
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)


Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370.43 g/mol
MDL Number: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge