Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B62404-1KG B62404-250G
SIALB62404-1KGEA 115 EUR InStock
SIALB62404-1KG SIALB62404-250G
1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-chlorpropan


Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 157.44 g/mol
Siedepunkt: 144
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000998
CAS-Nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge