α-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B83401-25G
SIALB83401-25GEA 106 EUR InStock
SIALB83401-25G
α-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 216
Melting Pt: 18…20 °C
Dichte: 1.381 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000174
CAS-Nummer: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge