Benzo[e]pyren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BCR050-100MG
SIALBCR050-100MGEA 586 EUR InStock
SIALBCR050-100MG
Benzo[e]pyren, Sigma-Aldrich®
Benzo[e]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 492 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 178…179 °C
CAS-Nummer: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge