2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BCR290-25MG
SIALBCR290-25MGEA 323 EUR InStock
SIALBCR290-25MG
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20), Sigma-Aldrich®
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
CAS-Nummer: 38444-84-7
UN: 3432
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge